PHR9198
Di-2-thienyl ketone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Tiotropium impurity F (PhEur)
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
tiotropium
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
90-94 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
O=C(c1cccs1)c2cccs2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Clave InChI
GUTQMBQKTSGBPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)