Merck
PHR9149
Supelco
7-epi-Paclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Paclitaxel impurity E (PhEur), 7-Epipaclitaxel
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 656,00
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 656,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H51NO14
Número de CAS:
Peso molecular:
853.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
paclitaxel
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H]([C@@H]6[C@]7([C@H](OC7)C[C@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32+,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clave InChI
RCINICONZNJXQF-LYTKHFMESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)