Merck
PHL89897
α-Allocryptopine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Allocryptopine, α-Fagarine, β-Homochelidonine, Thalictrimine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 744,00
US$ 744,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 744,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
369.41
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 744,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCc2c(cc4c(c2)OCO4)C(=O)Cc3c(c(c(cc3)OC)OC)C1)C
InChI
1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3
InChI key
HYBRYAPKQCZIAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)