Merck
PHL89885
Schisandrol A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Schizandrin, (+)-Schizandrin, Schisandrin, Schisandrine, Wuweizi alcohol A, Wuweizichun A
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 744,00
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 744,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H32O7
Número de CAS:
Peso molecular:
432.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
Clave InChI
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antioxidant; Anti-inflammatory, reduces oxidative stress.
Schizandrin is a natural product with several biological properties involved with antioxidant and anti-inflammatory activities. It reduces the formation of ROS, inhibits the mitochondrial pathway of the apoptotic process and oxidative stress. Schizandrin has been reported to have hepatoprotective, antitumor, antiviral, and antiamnesic effects, and has neuroprotective activity against glutamate induced neurotoxicity.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)