Merck
PHL89883
Picein
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethan-1-one, 4′-(β-D-Glucopyranosyloxy)acetophenone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyacetophenone glucoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 589,00
US$ 589,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 589,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
298.29
Beilstein:
90049
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 589,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
GOZCEKPKECLKNO-RKQHYHRCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kavindra Kumar Kesari et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-08)
Several bioactive compounds are in use for the treatment of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Historically, willow (salix sp.) bark has been an important source of salisylic acid and other natural compounds with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic