Merck
PHL89810
Trillin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Diosgenin glucoside, (25R)-3B-(β-D-Glucopyranosyloxy)spirost-5-ene, Alliumosid A, Collettiside I, Diosgenin β-D-glucoside, Disogluside, Funkioside A, Lilioglycoside A, Melongoside B, Polygonatoside A, Polyphyllin A, Prosapogenin D′3, Trillin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 600,00
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 600,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H52O8
Número de CAS:
Peso molecular:
576.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 600,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@@H](O[C@@]7(OC[C@@H](CC7)C)[C@H]6C)C5)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C33H52O8/c1-17-7-12-33(38-16-17)18(2)26-24(41-33)14-23-21-6-5-19-13-20(8-10-31(19,3)22(21)9-11-32(23,26)4)39-30-29(37)28(36)27(35)25(15-34)40-30/h5,17-18,20-30,34-37H,6-16H2,1-4H3/t17-,18+,20?,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-/m1/s1
Clave InChI
WXMARHKAXWRNDM-VVWJQRNDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)