Merck
PHL89771
Purpurin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,2,4-Trihydroxyanthraquinone, Hydroxylizaric acid, Verantin
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 325,00
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O5
Número de CAS:
Peso molecular:
256.21
Número de índice de color:
58205
Beilstein:
1887127
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
253-256 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
Clave InChI
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)