Merck
PHL89758
Picroside I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside 6-[(2E)-3-phenyl-2-propenoate], 6′-Cinnamoylcatalpol
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 434,00
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 434,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28O11
Número de CAS:
Peso molecular:
492.47
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 434,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)O[C@H]1O[C@@H]3OC=C[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@](O5)(CO)[C@@H]5[C@H]4O
InChI
1S/C24H28O11/c25-11-24-16-13(17(27)21(24)35-24)8-9-31-22(16)34-23-20(30)19(29)18(28)14(33-23)10-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6+/t13-,14-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Clave InChI
XZGPUOQGERGURE-LUVHZPKESA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phytochemical found within a Traditional Chinese Medicine herbal preparation. Picroside I, an iridoid glycoside, is a hepatoprotective agent.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)