Merck
PHL89699
Guggulsterone Z
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(Z)-Guggulsterone, (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 549,00
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 549,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 549,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Clave InChI
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(Z)-Guggulsterone is a natural product that lowers cholesterol due to its function as an antagonist ligand for the bile acid receptor. (Z)-Guggulsterone is a nuclear hormone receptor that regulates the transcription of several genes involved in cholesterol metabolism and plays a role in cholesterol level regulation. (Z)-Guggulsterone is also a selective farnesoid X receptor (FXR) modulator.
(Z)-Guggulsterone is an antagonist ligand for bile acid receptor.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)