Merck
PHL89677
Germacrone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 659,00
US$ 659,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 659,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O
Número de CAS:
Peso molecular:
218.33
Beilstein:
2047453
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 659,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/C1)=C(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
Clave InChI
CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma pimpinella
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)