Merck
PHL89672
Ganoderic acid F
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(12β)-12-(Acetyloxy)-3,7,11,15,23-pentaoxolanost-8-en-26-oic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 852,00
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 852,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H42O9
Número de CAS:
Peso molecular:
570.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O([C@H]1[C@]2([C@](C3=C([C@@]4([C@H](C(C(=O)CC4)(C)C)CC3=O)C)C1=O)(C(=O)C[C@@H]2[C@@H](CC(=O)CC(C)C(=O)O)C)C)C)C(=O)C
Clave InChI
BWCNWXLKMWWVBT-AIMUVTGPSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)