Merck
PHL89665
Frangulin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 473,00
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 473,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O9
Número de CAS:
Peso molecular:
416.38
Beilstein:
59993
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 473,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
Clave InChI
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)