Merck
PHL89664
Forskolina
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-trihidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsin
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 582,00
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 582,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número de CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein:
1692716
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 582,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clave InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Diterpenoide permeable a la célula que posee propiedades antihipertensivas, inotropas positivas y de activación de la adenilil ciclasa. Muchos de sus efectos biológicos se deben a su activación de la adenilil ciclasa y el aumento resultante de la concentración de AMPc intracelular. La forskolina afecta a las corrientes de calcio e inhibe la MAP cinasa.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)