Merck
PHL89612
Cryptotanshinone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(R)-(−)-1,6,6-Trimethyl-1,2,6,7,8,9-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone C
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 664,00
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 664,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20O3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.36
Beilstein:
5445400
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cryptotanshinone is an antibacterial and anti-inflammatory compound originally extracted from the roots of Salvia miltiorrhiaz (danshen). Cryptotanshinone has been found to inhibit HIF activation and to inhibit macrophage migration negatively regulate the PI3K pathway. It has demonstrated activity against several strains of Staphylococcus aureus.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)