Merck
PHL89565
Aristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
TR 1736
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 367,00
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 367,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H11NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
341.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 367,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent phospholipase A2 inhibitor, including calcium ionophore-induced phospholipase A2 activity in neutrophils. Kidney tumor initiator in experimental animal model.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)