Merck
PHL89484
Artemisinin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Arteannuin, Qinghaosu
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 399,00
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 399,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
282.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 399,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
156-157 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)