Merck
PHL89377
Astragaloside IV
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H68O14
Número de CAS:
Peso molecular:
784.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
295-296 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(O)[C@@H]1CC[C@@](C)(O1)[C@H]2[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H]6C(C)(C)[C@H](CC[C@@]67C[C@@]47CC[C@]23C)O[C@@H]8OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C41H68O14/c1-35(2)24(54-33-29(48)26(45)20(44)17-51-33)9-11-41-18-40(41)13-12-37(5)31(39(7)10-8-25(55-39)36(3,4)50)19(43)15-38(37,6)23(40)14-21(32(35)41)52-34-30(49)28(47)27(46)22(16-42)53-34/h19-34,42-50H,8-18H2,1-7H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34+,37+,38-,39+,40-,41+/m0/s1
Clave InChI
QMNWISYXSJWHRY-YLNUDOOFSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anti-inflammatory.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiao Shao et al.
Molecular and cellular biochemistry, 476(4), 1783-1795 (2021-01-14)
Non-coding RNAs (ncRNAs) have shown to act as crucial mediators in atherosclerosis (AS) development. The purpose of our study was to explore the role of Astragaloside IV (ASV) and circular RNA_0000231 (circ_0000231) in AS using AS cell model. 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide