Merck
PHL89227
Hyperoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Quercetin 3-D-galactoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 499,00
US$ 499,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 499,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O12
Número de CAS:
Peso molecular:
464.38
Beilstein:
5784795
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 499,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
Clave InChI
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protects against peroxide-induced oxidative damage to cells by scavenging reactive oxygen species and enhancing activity of anti-oxidant enzymes, in particular, catalase and glutathione peroxidase.
Otras notas
A flavonol glycoside widely distribute in plants, including mimosa and St. John′s wort.
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)