PHL89224
Hydroxyvalerenic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Valerenolic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)C(O)=O)C2=C(C)C[C@@H](O)[C@H]12
InChI
1S/C15H22O3/c1-8-4-5-11(6-10(3)15(17)18)13-9(2)7-12(16)14(8)13/h6,8,11-12,14,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,18)/b10-6+/t8-,11+,12-,14+/m1/s1
InChI key
XJNQXTISSHEQKD-UNXUOHHUSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)