Merck
PHL89222
Hesperetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 438,00
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 438,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
302.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 438,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Clave InChI
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análisis
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin