Merck
PHL89168
Bisabolol oxide A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 536,00
US$ 536,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 536,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 536,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
Clave InChI
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)