Merck
PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
302.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análisis
For this reference substance sterubin we use the non-stereospecific CAS number and structure. It is expected that the natural enantiomer is predominant; however, the substance is prone to racemization in solution. Therefore, the stereochemistry is not specified and we recommend to use this reference substance only for non-stereospecific analysis.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)