Merck
PHL86708
Lupulone (stable DCHA salt)
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lupulone (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H38O4·C12H23N
Número de CAS:
Peso molecular:
595.90
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análisis
The counterion is determined quantitatively and treated as an impurity in the calculation of the absolute purity of this reference substance. The assigned absolute purity on the certificate of analysis of this reference standard, therefore, refers to the pure lupulone.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)