PHL86417
Praeruptorin E
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Praeruptorin G
About This Item
Productos recomendados
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H28O7/c1-7-14(4)23(27)30-22-21(29-18(26)12-13(2)3)19-16(31-24(22,5)6)10-8-15-9-11-17(25)28-20(15)19/h7-11,13,21-22H,12H2,1-6H3/b14-7-/t21-,22-/m0/s1
InChI key
UFUVJROSOIXJGR-WLISBCLRSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)