PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, Isoauraptene, Isomerancin, Isomerazin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)