Merck
PHL86207
Kuwanon G
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Albanin F, Moracenin B
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H36O11
Número de CAS:
Peso molecular:
692.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C=C6O)=O
InChI
1S/C40H36O11/c1-18(2)4-8-26-38(50)36-33(48)17-32(47)35(40(36)51-39(26)25-11-7-22(43)16-31(25)46)28-13-19(3)12-27(23-9-5-20(41)14-29(23)44)34(28)37(49)24-10-6-21(42)15-30(24)45/h4-7,9-11,13-17,27-28,34,41-48H,8,12H2,1-3H3/t27-,28-,34-/m0/s1
Clave InChI
APPXYONGBIXGRO-AIQWNVMPSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)