Merck
PHL85843
Rebaudioside O
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C62H100O37
Número de CAS:
Peso molecular:
1437.44
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]([C@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](CO)O[C@H]2OC([C@]5(C)CCC[C@]6(C)[C@]5([H])CC[C@]7(C8)[C@@]6([H])CC[C@](C8=C)(O[C@]9([H
Descripción general
Componentof stevia.
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)