Merck
PHL85836
Tormentic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2α,19α-Dihydroxyursolic acid, Tormentolic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 779,00
US$ 779,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 779,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O5
Número de CAS:
Peso molecular:
488.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 779,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@H]1[C@H](O)C(C)(C)[C@@](CC[C@]2(C)[C@]3([H])CC=C4[C@@]2(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5)([H])[C@]3(C)C1
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-10-13-30(24(33)34)15-14-27(5)18(22(30)29(17,7)35)8-9-21-26(4)16-19(31)23(32)25(2,3)20(26)11-12-28(21,27)6/h8,17,19-23,31-32,35H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,19-,20+,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
OXVUXGFZHDKYLS-BLIWDXROSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)