Merck
PHL85766
Quercetagetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4′,5,6,7-Hexahydroxyflavone, 6-Hydroxyquercetin
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O8
Número de CAS:
Peso molecular:
318.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(O)C(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
Clave InChI
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)