Merck
PHL85765
Prudomestin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,5,7-Trihydroxy-4′,8-dimethoxyflavone, Herbacetin 4′,8-dimethyl ether
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O7
Número de CAS:
Peso molecular:
330.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=C1OC
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)