PHL85762
Oleuroside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)C1=CO[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@H](C=C)[C@@H]1CC(OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,13-14,18,20-22,24-28,30-32H,1,6-7,9-10H2,2H3/t13-,14+,18-,20-,21+,22-,24+,25+/m1/s1
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)