Merck
PHL85752
Isoscopoletin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Methoxyesculetin
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 427,00
US$ 427,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 427,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Beilstein:
157280
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 427,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
SYTYLPHCLSSCOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isoscopoletin is a coumarin that is produced in many plant species by the demethylation of scoparone. It inhibits proliferation of both control and multidrug resistant leukemia cell lines. It also inhibits proliferation of hepatitis B virus in cellular systems.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)