Merck
PHL85737
Diosmetin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Diosmetin 7-O-β-D-glucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20O12
Número de CAS:
Peso molecular:
476.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2)O)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Clave InChI
XCKMDTYMOHXUHG-SXFAUFNYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)