Merck
PHL85735
Dihydroavenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
285.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)CCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-6,8-9,18H,7,10H2,(H,17,19)(H,20,21)
Clave InChI
DLFOKZQWYFNKCL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Qual'e' il limite di solubilita di questa sostanza in acqua e negli altri solventi generalmente utilizzati per colture cellulari? e.g. DMSo, etanolo
    1 answer
    1. Dihydroavenanthramide D is not soluble in water. Its solubility in 96% ethanol is up to 50 mg/mL. There is no solubility data available for DMSO.