Merck
PHL85707
(−)-Antofine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Demethoxytylophorine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 788,00
US$ 788,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 788,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
363.45
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 788,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=CC(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C23H25NO3/c1-25-15-6-7-16-18(10-15)20-12-23(27-3)22(26-2)11-19(20)17-9-14-5-4-8-24(14)13-21(16)17/h6-7,10-12,14H,4-5,8-9,13H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
NCVWJDISIZHFQS-CQSZACIVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)