Merck
PHL85690
Phlorin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Phloroglucinol 1-O-β-D-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 744,00
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 744,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O8
Número de CAS:
Peso molecular:
288.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 744,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=CC(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C12H16O8/c13-4-8-9(16)10(17)11(18)12(20-8)19-7-2-5(14)1-6(15)3-7/h1-3,8-18H,4H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Clave InChI
WXTPOHDTGNYFSB-RMPHRYRLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)