Merck
PHL84769
Curzerenone
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 484,00
US$ 484,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 484,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 484,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c(c(c1)C)C(=O)[C@@H]([C@@](C2)(C)C=C)C(=C)C
InChI
1S/C15H18O2/c1-6-15(5)7-11-12(10(4)8-17-11)14(16)13(15)9(2)3/h6,8,13H,1-2,7H2,3-5H3/t13-,15-/m0/s1
Clave InChI
ZVMJXSJCBLRAPD-ZFWWWQNUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: Curcuma
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)