Merck
PHL84263
Terminoloside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Asiaticoside B
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H78O20
Número de CAS:
Peso molecular:
975.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OC[C@H]3O[C@H](C([C@H](C3O)O)O)OC(=O)[C@@]54[C@@H](CC(CC5)(C)C)C6=CC[C@@H]7[C@@]8([C@H]([C@@]([C@H]([C@@H](C8)O)O)(CO)C)[C@@H](C[C@]7([C@@]6(CC4)C)C)O)C)CO
InChI
1S/C48H78O20/c1-20-28(53)30(55)33(58)40(64-20)67-36-25(17-49)65-39(35(60)32(36)57)63-18-26-29(54)31(56)34(59)41(66-26)68-42(62)48-12-10-43(2,3)14-22(48)21-8-9-27-44(4)15-24(52)38(61)45(5,19-50)37(44)23(51)16-47(27,7)46(21,6)11-13-48/h8,20,22-41,49-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28-,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35+,36+,37+,38-,39+,40-,41-,44+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
Clave InChI
NNWMHSNRRWMMBI-LSJQWISESA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)