PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone 7-glucosylrhamnoside, Herbacetin 7-glucosylrhamnoside
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H]([C@@H](O[C@H]([C@@H]2O)C)Oc3c(c4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O)c5ccc(cc5)O)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
Clave InChI
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)