Merck
PHL84249
Paeonolide
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 598,00
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 598,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28O12
Número de CAS:
Peso molecular:
460.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 598,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]3OC[C@@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)OC)C(=O)C
InChI
1S/C20H28O12/c1-8(21)10-4-3-9(28-2)5-12(10)31-20-18(27)16(25)15(24)13(32-20)7-30-19-17(26)14(23)11(22)6-29-19/h3-5,11,13-20,22-27H,6-7H2,1-2H3/t11-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
IDZZECHGWAZTIB-NYBIBFQCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)