PHL84245
Notoginsenoside R2
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ginsenoside Ng-R2
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@]5([C@H]([C@@H](C4)O)[C@H](CC5)[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)(C2)C)(CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C41H70O13/c1-20(2)10-9-13-41(8,50)21-11-15-39(6)28(21)22(43)16-26-38(5)14-12-27(45)37(3,4)34(38)24(17-40(26,39)7)52-36-33(31(48)30(47)25(18-42)53-36)54-35-32(49)29(46)23(44)19-51-35/h10,21-36,42-50H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29-,
Clave InChI
FNIRVWPHRMMRQI-PGOMJGFXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)