Merck
PHL84236
(+)-Marmesin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 568,00
US$ 568,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 568,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 568,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H14O4/c1-14(2,16)12-6-9-5-8-3-4-13(15)18-10(8)7-11(9)17-12/h3-5,7,12,16H,6H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Clave InChI
FWYSBEAFFPBAQU-LBPRGKRZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)