Merck
PHL84223
Hosenkoside K
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H92O25
Número de CAS:
Peso molecular:
1141.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@
Clave InChI
JWINIHBXRZXFKL-SGBJXWCQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)