Merck
PHL84190
Glucofrangulin B
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 652,00
US$ 652,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 652,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28O14
Número de CAS:
Peso molecular:
564.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 652,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C[C@]([C@@](C1)(O)CO)(Oc2cc3c(c(c2)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C(=O)c4c(cc(cc4O)C)C3=O)O
InChI
1S/C26H28O14/c1-10-2-12-17(14(29)3-10)21(32)18-13(19(12)30)4-11(40-26(36)9-37-8-25(26,35)7-28)5-15(18)38-24-23(34)22(33)20(31)16(6-27)39-24/h2-5,16,20,22-24,27-29,31,33-36H,6-9H2,1H3/t16-,20-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
Clave InChI
SOAOUDVXSAIAHD-XXLFKDOXSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)