Merck
PHL84120
Homatropin hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Mandelyltropeine hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 325,00
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H21NO3 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
356.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 325,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
Br.N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14?,15?;
Clave InChI
DWSGTFTVBLXELC-MOTQWOLNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)