PHL84103
Riddelliine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Riddeline N-oxide
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+]21([C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC(=C)[C@](C(=O)OCC3=CC2)(O)CO)CC1)[O-]
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)25-9-13-4-6-19(24)7-5-14(15(13)19)26-16(12)21/h3-4,14-15,20,23H,2,5-10H2,1H3/b12-3-/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
Clave InChI
NPENPMDVCQGSSO-AHPXGCJSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)