Merck
PHL84073
Sceleratine
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 709,00
US$ 709,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 709,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H27NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
369.41
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 709,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21C3[C@H](OC(=O)C(C([C@H](C(C(=O)OCC3=CC2)(O)C)C)C)(O)CO)CC1
InChI
1S/C18H27NO7/c1-10-11(2)18(24,9-20)16(22)26-13-5-7-19-6-4-12(14(13)19)8-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,20,23-24H,5-9H2,1-3H3/t10-,11?,13-,14?,17?,18?/m1/s1
Clave InChI
KWEQCWXCFQWUQU-AUBWXPIGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análisis
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)