Merck
PHL83940
Condurango glycoside E2
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 844,00
US$ 844,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 844,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C60H88O21
Número de CAS:
Peso molecular:
1145.33
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 844,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@](O[C@H]2[C@H](OC)C[C@@](O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@@](O[C@H]4[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]5CC6=CC[C@]([C@](CC[C@@H]7C(C)=O)(O)[C@]7(C)[C@H](C(O/C=C/C8=CC=CC=C8)=O)[C@H]9OC(C)=O)(O)C9[C@@]6(C)CC5)([H])O[C@@H]4C)([H])C[C@@H]3OC)([H])O[C@@H]2C)([H])O[C@H](C
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)