Merck
PHL83867
Kukoamine B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
N-(3-Aminopropyl)-N-[4-[[3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]propyl]amino]butyl]-3,4-dihydroxybenzenepropanamide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 656,00
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 656,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H42N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
530.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(CCCN)(CCCCNCCCNC(=O)CCc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)CCc1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C28H42N4O6/c29-13-3-18-32(28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22)17-2-1-14-30-15-4-16-31-27(37)11-7-21-5-9-23(33)25(35)19-21/h5-6,9-10,19-20,30,33-36H,1-4,7-8,11-18,29H2,(H,31,37)
Clave InChI
IWRAOCFRRTWUDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)