Merck
PHL83542
Schisantherin B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Gomisin B, Wuweizi ester B
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 724,00
US$ 724,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 724,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H34O9
Número de CAS:
Peso molecular:
514.56
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 724,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1COc2c1c(c3c(c2)C[C@@H]([C@@]([C@H](c4c3c(c(c(c4)OC)OC)OC)OC(=O)\C(=C/C)\C)(O)C)C)OC
InChI
1S/C28H34O9/c1-9-14(2)27(29)37-26-17-12-18(31-5)22(32-6)25(34-8)21(17)20-16(10-15(3)28(26,4)30)11-19-23(24(20)33-7)36-13-35-19/h9,11-12,15,26,30H,10,13H2,1-8H3/b14-9-/t15-,26-,28-/m0/s1
Clave InChI
BKGUPIVDQHHVMV-RZGKOBFOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)